重要文件
ENAH5802EF04
Enamine
1-benzyl-2-(trifluoromethyl)aziridine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
201.19
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-benzyl-2-(trifluoromethyl)aziridine
Inchi Code
1S/C10H10F3N/c11-10(12,13)9-7-14(9)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
InChI 密鑰
FXTYNGNFIMWUGV-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6745909
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6745909
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)