重要文件
ENAH5802EDD0
Enamine
N,N-dimethyl-3-(methylsulfanyl)propanamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
147.24
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
N,N-dimethyl-3-(methylsulfanyl)propanamide
Inchi Code
1S/C6H13NOS/c1-7(2)6(8)4-5-9-3/h4-5H2,1-3H3
InChI 密鑰
BCXVNRSWSDSJET-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7032360
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7032360
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)