重要文件
ENAH5802E441
Enamine
5-chloro-4-fluoro-2-iodobenzoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
300.46
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
5-chloro-4-fluoro-2-iodobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3ClFIO2/c8-4-1-3(7(11)12)6(10)2-5(4)9/h1-2H,(H,11,12)
InChI 密鑰
DAVNMVQPSJBHDX-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1611053
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1611053
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)