重要文件
ENAH5802E0BB
Enamine
2-(2-aminopropoxy)acetic acid hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
169.61
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-(2-aminopropoxy)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO3.ClH/c1-4(6)2-9-3-5(7)8;/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8);1H
InChI 密鑰
QNOSTJMIBAXYSA-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7436255
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7436255
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)