重要文件
ENAH5802DCFB
Enamine
2-methyl-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-3-carbaldehyde
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
160.18
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-methyl-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H8N2O/c1-6-7(5-12)9-8(11-6)3-2-4-10-9/h2-5,11H,1H3
InChI 密鑰
QAPAGPJFXOZKRK-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396600
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396600
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)