重要文件
ENAH38A2DA36
Enamine
2-{5-oxa-8-azaspiro[3.5]nonan-6-yl}acetic acid hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
221.68
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-(5-oxa-8-azaspiro[3.5]nonan-6-yl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15NO3.ClH/c11-8(12)4-7-5-10-6-9(13-7)2-1-3-9;/h7,10H,1-6H2,(H,11,12);1H
InChI 密鑰
RHSVADPVQJJGSP-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7352919
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7352919
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)