重要文件
ENAH38A2D97D
Enamine
4-(phenylamino)pyrimidine-5-carboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
215.21
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
4-anilino-5-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H9N3O2/c15-11(16)9-6-12-7-13-10(9)14-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,15,16)(H,12,13,14)
InChI 密鑰
FDLRLKIDYZVZLT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6767111
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6767111
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)