重要文件
ENAH38A2CC18
Enamine
7-methoxy-6-azaspiro[2.6]non-6-ene
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
153.22
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
7-methoxy-6-azaspiro[2.6]non-7-ene
Inchi Code
1S/C9H15NO/c1-11-8-2-3-9(4-5-9)6-7-10-8/h2,10H,3-7H2,1H3
InChI 密鑰
FPJRMOHHCZYUIH-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6498721
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6498721
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)