重要文件
ENAH38A2BDB3
Enamine
tert-butyl 3-(2-aminoethyl)azetidine-1-carboxylate hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
236.74
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
tert-butyl 3-(2-aminoethyl)-1-azetidinecarboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H20N2O2.ClH/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-8(7-12)4-5-11;/h8H,4-7,11H2,1-3H3;1H
InChI 密鑰
NJRNTCTZGPUNOZ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1266047
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1266047
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)