文件
ENAH38A2B984
Enamine
5-(hydroxymethyl)furan-2-carbonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
123.11
MDL號碼:
Iupac Name
5-(hydroxymethyl)-2-furonitrile
Inchi Code
1S/C6H5NO2/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-2,8H,4H2
InChI 密鑰
XAOLIZQQNMUXQB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136165
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136165