重要文件
ENAH31552472
Enamine
methyl 2-(5-bromo-2-chloropyridin-4-yl)acetate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
264.51
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
methyl 2-(5-bromo-2-chloropyridin-4-yl)acetate
Inchi Code
1S/C8H7BrClNO2/c1-13-8(12)3-5-2-7(10)11-4-6(5)9/h2,4H,3H2,1H3
InChI 密鑰
MQNDVGZILZRSEA-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6748262
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6748262
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)