重要文件
ENAH31552337
Enamine
4-hydroxypiperidine-1-carboximidamide hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
179.65
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
4-hydroxypiperidine-1-carboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13N3O.ClH/c7-6(8)9-3-1-5(10)2-4-9;/h5,10H,1-4H2,(H3,7,8);1H
InChI 密鑰
OZHNUGAJQDNLDL-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6745784
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6745784
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)