重要文件
ENAH3155231D
Enamine
ethyl 8-oxo-2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonane-5-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
213.23
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
ethyl 8-oxo-2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonane-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H15NO4/c1-2-15-9(13)7-4-11-8(12)3-10(7)5-14-6-10/h7H,2-6H2,1H3,(H,11,12)
InChI 密鑰
MDWZNYKMPRIQNC-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6744462
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6744462
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)