重要文件
ENAH31551CE2
Enamine
6-chloro-2-iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
278.48
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
6-chloro-2-iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Inchi Code
1S/C7H4ClIN2/c8-5-2-1-4-3-6(9)11-7(4)10-5/h1-3H,(H,10,11)
InChI 密鑰
YBJCBOKUBKZCPN-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494547
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494547
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)