重要文件
ENAH31551CE0
Enamine
1-[(tert-butoxy)carbonyl]-2-oxabicyclo[2.1.1]hexane-4-carboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
228.25
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-(tert-butoxycarbonyl)-2-oxabicyclo[2.1.1]hexane-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H16O5/c1-9(2,3)16-8(14)11-4-10(5-11,6-15-11)7(12)13/h4-6H2,1-3H3,(H,12,13)
InChI 密鑰
TZAVJGVWOXQFBP-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6733197
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6733197
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)