重要文件
ENAH31551CBF
Enamine
2-(3-amino-2-oxopiperidin-1-yl)acetic acid hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
208.64
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-(3-amino-2-oxopiperidin-1-yl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12N2O3.ClH/c8-5-2-1-3-9(7(5)12)4-6(10)11;/h5H,1-4,8H2,(H,10,11);1H
InChI 密鑰
RKAYQPADGDHJPH-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6733122
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6733122
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)