重要文件
ENAH31551A96
Enamine
methyl (2S,3R)-2-chloro-3-methoxybutanoate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
166.6
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
methyl (2S,3R)-2-chloro-3-methoxybutanoate
Inchi Code
1S/C6H11ClO3/c1-4(9-2)5(7)6(8)10-3/h4-5H,1-3H3/t4-,5+/m1/s1
InChI 密鑰
PNZMONLMUQDBJM-UHNVWZDZSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6499653
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6499653
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)