重要文件
ENAH31551A1B
Enamine
N-[(1H-1,2,3-benzotriazol-1-yl)methyl]quinolin-8-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
275.31
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
N-((1H-benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)methyl)quinolin-8-amine
Inchi Code
1S/C16H13N5/c1-2-9-15-13(7-1)19-20-21(15)11-18-14-8-3-5-12-6-4-10-17-16(12)14/h1-10,18H,11H2
InChI 密鑰
ZNCWPHCHIHDROU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6730241
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6730241
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)