重要文件
ENAH3155197C
Enamine
1,9-dioxaspiro[5.5]undecan-5-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
171.24
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1,9-dioxaspiro[5.5]undecan-5-amine
Inchi Code
1S/C9H17NO2/c10-8-2-1-5-12-9(8)3-6-11-7-4-9/h8H,1-7,10H2
InChI 密鑰
NXLRGDXXDFJRDG-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6480186
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6480186
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)