重要文件
ENAH31551900
Enamine
2-(oxan-2-ylsulfanyl)acetic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
176.24
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
(tetrahydro-2H-pyran-2-ylsulfanyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C7H12O3S/c8-6(9)5-11-7-3-1-2-4-10-7/h7H,1-5H2,(H,8,9)
InChI 密鑰
NFZDVJZULSKYAY-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5045957
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5045957
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)