重要文件
ENAH315518BE
Enamine
3-(trifluoromethyl)cyclobutane-1-carbaldehyde
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
152.12
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-(trifluoromethyl)cyclobutane-1-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H7F3O/c7-6(8,9)5-1-4(2-5)3-10/h3-5H,1-2H2
InChI 密鑰
AHPTZVMFIUSJTA-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
-70
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3615744
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)