文件
ENAH305023B7
Enamine
1-(4-methylthiophen-2-yl)propan-2-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
154.23
MDL號碼:
Iupac Name
1-(4-methylthiophen-2-yl)propan-2-one
Inchi Code
1S/C8H10OS/c1-6-3-8(10-5-6)4-7(2)9/h3,5H,4H2,1-2H3
InChI 密鑰
LHIZNKQXECSHOQ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1847798