重要文件
ENAH304F3585
Enamine
2-(3-bromofuran-2-yl)cyclohexan-1-ol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
245.12
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-(3-bromo-2-furyl)cyclohexanol
Inchi Code
1S/C10H13BrO2/c11-8-5-6-13-10(8)7-3-1-2-4-9(7)12/h5-7,9,12H,1-4H2
InChI 密鑰
RHOAHKPNAUTRGI-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1636259
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)