重要文件
ENAH304F09C3
Enamine
1,4-dimethylcyclohexane-1-carbaldehyde
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
140.23
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1,4-dimethylcyclohexane-1-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H16O/c1-8-3-5-9(2,7-10)6-4-8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChI 密鑰
LVLMKMOXYZKZRA-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1619827
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)