重要文件
ENAH304C176F
Enamine
methyl (2S)-2-amino-3-(naphthalen-1-yl)propanoate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
229.28
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
methyl (2S)-2-amino-3-(1-naphthyl)propanoate
Inchi Code
1S/C14H15NO2/c1-17-14(16)13(15)9-11-7-4-6-10-5-2-3-8-12(10)11/h2-8,13H,9,15H2,1H3/t13-/m0/s1
InChI 密鑰
OQJPYIXRWGSJOL-ZDUSSCGKSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6510767
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)