重要文件
ENAH30491496
Enamine
2-bromo-1-(4-methylphenyl)ethan-1-ol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
215.09
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-bromo-1-(4-methylphenyl)ethanol
Inchi Code
1S/C9H11BrO/c1-7-2-4-8(5-3-7)9(11)6-10/h2-5,9,11H,6H2,1H3
InChI 密鑰
PFFFYUUCYZSKRI-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1136762
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)