文件
ENAH3048572B
Enamine
2,4,5-trichlorobenzene-1-thiol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
213.51
MDL號碼:
Iupac Name
2,4,5-trichlorobenzenethiol
Inchi Code
1S/C6H3Cl3S/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2,10H
InChI 密鑰
JARIALSGFXECCH-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-673725