重要文件
ENAH3046F276
Enamine
methyl 2-amino-3-fluoropropanoate hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
157.57
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
mp
164-166
Iupac Name
methyl 2-amino-3-fluoropropanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H8FNO2.ClH/c1-8-4(7)3(6)2-5;/h3H,2,6H2,1H3;1H
InChI 密鑰
ONWXGBSDBSSAKZ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-212267
Melting Point
164-166
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-212267
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)