重要文件
ENAH3045D180
Enamine
N-ethyl-2-fluoro-4-methylaniline
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
153.2
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
N-ethyl-2-fluoro-4-methylaniline
Inchi Code
1S/C9H12FN/c1-3-11-9-5-4-7(2)6-8(9)10/h4-6,11H,3H2,1-2H3
InChI 密鑰
PYJRYGGMMNMYNW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-165603
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)