重要文件
ENAH3035EBC0
Enamine
3-bromo-1-(4-bromophenyl)piperidin-2-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
333.02
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-bromo-1-(4-bromophenyl)-2-piperidinone
Inchi Code
1S/C11H11Br2NO/c12-8-3-5-9(6-4-8)14-7-1-2-10(13)11(14)15/h3-6,10H,1-2,7H2
InChI 密鑰
DKEYXLYPWCGDJW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6501545
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6501545
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)