重要文件
ENAH3035E8A0
Enamine
{4-[(dimethyl-1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]phenyl}methanol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
217.27
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
(4-((3,5-dimethyl-1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl)phenyl)methanol
Inchi Code
1S/C12H15N3O/c1-9-13-10(2)15(14-9)7-11-3-5-12(8-16)6-4-11/h3-6,16H,7-8H2,1-2H3
InChI 密鑰
VDXXACIUFPOTHP-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6499873
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6499873
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)