重要文件
ENAH3035E812
Enamine
tert-butyl 3-amino-3-(fluoromethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
218.27
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
tert-butyl 3-amino-3-(fluoromethyl)-1-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H19FN2O2/c1-9(2,3)15-8(14)13-5-4-10(12,6-11)7-13/h4-7,12H2,1-3H3
InChI 密鑰
VCUPYPHVRNFASM-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6499227
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6499227
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)