重要文件
ENAH3035E5E3
Enamine
tert-butyl 2,2-dimethyl-5-oxopiperidine-1-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
227.3
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
tert-butyl 2,2-dimethyl-5-oxopiperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H21NO3/c1-11(2,3)16-10(15)13-8-9(14)6-7-12(13,4)5/h6-8H2,1-5H3
InChI 密鑰
OSXYWCDUZJABRB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496634
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496634
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)