重要文件
ENAH3035E44C
Enamine
4-(3-chlorophenoxy)butanenitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
195.65
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
4-(3-chlorophenoxy)butanenitrile
Inchi Code
1S/C10H10ClNO/c11-9-4-3-5-10(8-9)13-7-2-1-6-12/h3-5,8H,1-2,7H2
InChI 密鑰
MQFQUIIIMDMFLN-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6492681
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6492681
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)