重要文件
ENAH3035E375
Enamine
1-bromo-6-(tert-butoxy)hexane
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
237.18
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-bromo-6-(tert-butoxy)hexane
Inchi Code
1S/C10H21BrO/c1-10(2,3)12-9-7-5-4-6-8-11/h4-9H2,1-3H3
InChI 密鑰
TXCMHTLKKDFPMC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494213
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494213
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)