重要文件
ENAH3035DE1E
Enamine
N'-methyl-N'-oxobenzenecarboximidamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
150.18
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
(E)-1-amino-N-methyl-1-phenylmethanimine oxide
Inchi Code
1S/C8H10N2O/c1-10(11)8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,9H2,1H3/b10-8+
InChI 密鑰
YGYNZYUPAWVUEA-CSKARUKUSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488695
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488695
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)