重要文件
ENAH3035D69A
Enamine
4-(chloromethyl)oxane-4-carbonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
159.62
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
4-(chloromethyl)tetrahydro-2H-pyran-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C7H10ClNO/c8-5-7(6-9)1-3-10-4-2-7/h1-5H2
InChI 密鑰
JANYHOUCPCKUGQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2992395
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2992395
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)