重要文件
ENAH3035D592
Enamine
3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)phenol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
174.2
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
mp
203-205
Iupac Name
3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)phenol
Inchi Code
1S/C10H10N2O/c1-8-6-12(7-11-8)9-3-2-4-10(13)5-9/h2-7,13H,1H3
InChI 密鑰
XPEBJVAMQTZLCP-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2573919
Melting Point
203-205
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2573919
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)