重要文件
ENAH3035D046
Enamine
N-cyclopropyl-N-ethylaminosulfonamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
164.23
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
N-cyclopropyl-N-ethylsulfamide
Inchi Code
1S/C5H12N2O2S/c1-2-7(5-3-4-5)10(6,8)9/h5H,2-4H2,1H3,(H2,6,8,9)
InChI 密鑰
YTXRGXROJVKCGG-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-271382
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-271382
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)