重要文件
ENAH3035CB75
Enamine
2-[4-(1-aminoethyl)phenyl]-1lambda6,2-thiazolidine-1,1-dione
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
240.33
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-[4-(1,1-dioxido-2-isothiazolidinyl)phenyl]ethanamine
Inchi Code
1S/C11H16N2O2S/c1-9(12)10-3-5-11(6-4-10)13-7-2-8-16(13,14)15/h3-6,9H,2,7-8,12H2,1H3
InChI 密鑰
ZYDYTIIIADYIDK-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
94
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-153494
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-153494
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)