重要文件
ENAH2C558761
Enamine
4-methoxy-2,6-dimethylpyridin-3-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
152.2
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
4-methoxy-2,6-dimethylpyridin-3-amine
Inchi Code
1S/C8H12N2O/c1-5-4-7(11-3)8(9)6(2)10-5/h4H,9H2,1-3H3
InChI 密鑰
UOZFVDPADPPSNP-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6486286
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6486286
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)