重要文件
ENAH2C55859F
Enamine
3,5-dimethylpiperidin-4-amine dihydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
201.14
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3,5-dimethylpiperidin-4-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H16N2.2ClH/c1-5-3-9-4-6(2)7(5)8;;/h5-7,9H,3-4,8H2,1-2H3;2*1H
InChI 密鑰
IJDJUGPQVWFNLO-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488834
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488834
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)