重要文件
ENAH2C5584D4
Enamine
methyl (2S,4R)-4-(methylsulfanyl)pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
211.71
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
mp
155-156
Iupac Name
methyl (2S,4R)-4-(methylthio)pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO2S.ClH/c1-10-7(9)6-3-5(11-2)4-8-6;/h5-6,8H,3-4H2,1-2H3;1H/t5-,6+;/m1./s1
InChI 密鑰
VWAIFUOQWVBJJX-IBTYICNHSA-N
儲存溫度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6486418
Melting Point
155-156
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6486418
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)