重要文件
ENAH2C557C55
Enamine
methyl 2-amino-2-(4-tert-butylphenyl)acetate hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
257.76
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
mp
185-186
Iupac Name
methyl amino(4-tert-butylphenyl)acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19NO2.ClH/c1-13(2,3)10-7-5-9(6-8-10)11(14)12(15)16-4;/h5-8,11H,14H2,1-4H3;1H
InChI 密鑰
FYHUABVEACULFO-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6473627
Melting Point
185-186
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6473627
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)