重要文件
ENAH2C5572D3
Enamine
1-(5-chloro-6-methylpyridin-2-yl)ethan-1-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
169.61
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-(5-chloro-6-methylpyridin-2-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C8H8ClNO/c1-5-7(9)3-4-8(10-5)6(2)11/h3-4H,1-2H3
InChI 密鑰
MVANOOSQRMJBMG-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009147
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009147
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)