重要文件
ENAH2C555FFA
Enamine
6-aminopyridazine-4-carbonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
120.11
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
6-aminopyridazine-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C5H4N4/c6-2-4-1-5(7)9-8-3-4/h1,3H,(H2,7,9)
InChI 密鑰
ZGKQHWKMPGROIV-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311575
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311575
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)