重要文件
ENAH11E23F36
Enamine
3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanenitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
215.17
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanenitrile
Inchi Code
1S/C10H8F3NO/c11-10(12,13)15-9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-14/h3-6H,1-2H2
InChI 密鑰
LPDNQMYHVZMPJT-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1936502
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1936502
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)