重要文件
ENAH11E22711
Enamine
1-ethynyl-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
188.12
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-ethynyl-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C9H4F4/c1-2-6-4-3-5-7(8(6)10)9(11,12)13/h1,3-5H
InChI 密鑰
MMSIZIFBLDTZID-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1932818
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1932818
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)