重要文件
ENAH11E0DB4B
Enamine
tert-butyl 4-(1-aminopropan-2-yl)piperidine-1-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
242.36
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
tert-butyl 4-(2-amino-1-methylethyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H26N2O2/c1-10(9-14)11-5-7-15(8-6-11)12(16)17-13(2,3)4/h10-11H,5-9,14H2,1-4H3
InChI 密鑰
PTEZZJBZOYXSCW-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1881073
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1881073
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)