重要文件
ENAH11DD2066
Enamine
[1-(2,2-difluoroethyl)cyclobutyl]methanol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
150.17
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
(1-(2,2-difluoroethyl)cyclobutyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H12F2O/c8-6(9)4-7(5-10)2-1-3-7/h6,10H,1-5H2
InChI 密鑰
PLYIAELBZOTNLY-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1722385
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)